GF58696666
Hafnium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000205
About This Item
Análisis
97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 586-966-66
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.075 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N