Key Documents
GF58616916
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 586-169-16
tamaño × grosor
15 mm × 0.075 mm