GF57822947
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 20 mm, L 200 mm
Sinónimos:
FV307940
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 578-229-47
Longitud
200 mm
Diámetro
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable