GF57596248
Copper
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
CU000600
About This Item
Análisis
≥99.99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 575-962-48
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.125 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable