GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
Sinónimos:
BI076100
About This Item
Productos recomendados
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 569-244-66
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
100 mm
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable