GF55545149
Tantalum
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.02mm, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000190, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 555-451-49
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.02 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)