GF54823642
Zirconium
foil, 10mm disks, thickness 0.01mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR000202
About This Item
Análisis
99.2%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 548-236-42
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 0.01 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable