GF54445215
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AG067910
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 544-452-15
L × diám.
100 mm × 2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)