GF53513377
Iron
foil, thickness 0.10 mm, length 1 m, purity 99.8%
Sinónimos:
FE000315
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.8%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 535-133-77
resistividad
9.71 μΩ-cm
Longitud
1 m
grosor
0.10 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable