Documentos clave
GF51987101
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 20 m, coil width 75 mm
Sinónimos:
PP301880
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 519-871-01
Longitud
20 m
bobina anchura
75 mm
grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)