GF51809799
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, condition transparent
Sinónimos:
ES301445
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 518-097-99
Longitud
0.5 m
grosor
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable