Documentos clave
GF50916720
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.38 mm, diam. 50 mm, clear
Sinónimos:
CV311450
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 509-167-20
Diámetro
50 mm
grosor
0.38 mm
color
clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)