Documentos
GF50151518
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 1.0 mm diameter, size 500 mm, temper annealed
Sinónimos:
NE095350
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 501-515-18
tamaño
500 mm
diámetro
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable