GF50132191
Praseodymium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinónimos:
Praseodymium, PR005110
About This Item
Análisis
99.9%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 501-321-91
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
100 mm × 1.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable