Key Documents
GF49089392
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinónimos:
FE205850
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
epoxy insulation
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 490-893-92
Longitud
5 m
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.01 mm