GF48158084
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Sinónimos:
PP302810
formulario
honeycomb
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 481-580-84
cubeta tamaño
8 mm
tamaño
300 × 300 mm
grosor
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable