GF47424528
Palladium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 119.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinónimos:
Palladium, PD004500
About This Item
Análisis
99.99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 474-245-28
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
25 mm × 0.1 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)