GF47331783
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm tube, 1.3mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.8mm inside diameter
Sinónimos:
NI057130
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 473-317-83
L × grosor de la pared
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.3 mm × 0.8 mm