GF47241042
Platinum
powder, max. particle size 45 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PT006015
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.95%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 472-410-42
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
peso
1 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable