GF47184554
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 500g, 420micron max. particle size, 180micron min. particle size
Sinónimos:
CU066010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 471-845-54
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
420 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)