GF46648479
Cinc
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, as drawn, 99%
Sinónimos:
Zinc, ZN005090
About This Item
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
99%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 466-484-79
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
5 m × 0.05 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N