Key Documents
GF46578729
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinónimos:
TA090500
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Análisis
≥95%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-787-29
tamaño
100 × 100 mm
grosor
1.0 mm