GF46548692
Vanadium
microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 611μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.8+%
Sinónimos:
Vanadium, V 004850
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.8%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-486-92
resistividad
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 1.0 μm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable