Documentos clave
GF46545914
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 25 × 25 mm, temper hard
Sinónimos:
FE020268
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 465-459-14
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.18 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)