GF46297468
Copper
tube, 500mm, outside diameter 6.0mm, inside diameter 4mm, wall thickness 1.0mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU007600
About This Item
Análisis
99.9%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 462-974-68
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
6.0 mm × 4.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable