Documentos clave
GF44202619
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 8.0mm diameter
Sinónimos:
W 117925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 442-026-19
L × diám.
100 mm × 8.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)