GF40548180
Copper
sphere, 200pcs, diameter 3.0mm, precision sphere grade 200
Sinónimos:
Copper, CU006840
About This Item
Productos recomendados
Formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 405-481-80
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
3.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)