GF40369406
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.97%
Sinónimos:
BI006019
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.97%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 403-694-06
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable