GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
ZN526010
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 390-192-60
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable