GF38907221
Silicon
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 97.5%
Sinónimos:
SI006010
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97.5%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 389-072-21
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable