Documentos
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Sinónimos:
AL605720
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 387-971-49
Longitud
2 m
Diámetro
0.02 mm , filament diameter