GF37657424
Zirconium
tube, 100mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007200
About This Item
Ensayo
99.2%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 376-574-24
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
100 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)