Documentos
GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
Sinónimos:
FE506020
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Análisis
99.999%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 375-943-12
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
850 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable