Documentos clave
GF36727982
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.0125mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinónimos:
FE220210
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (hard
hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 367-279-82
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.0125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)