GF36157394
Cerium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99.9%
Sinónimos:
Cerium, CE000205
About This Item
Análisis
99.9%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 361-573-94
resistividad
73 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.005 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
densidad
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clave InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable