Key Documents
GF35975605
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CZ057120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 359-756-05
L × grosor de la pared
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm