GF35202271
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.025mm
Sinónimos:
IM301650
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 352-022-71
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable