Documentos
GF34849075
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 150 mm, L 50 mm, pale gray
Sinónimos:
PH307990
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 348-490-75
Longitud
50 mm
Diámetro
150 mm
color
pale gray