Key Documents
GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
PB506101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Análisis
99.999%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 337-291-16
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
6 mm