Documentos clave
GF32717224
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
500mm tube, 6.15mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5.15mm inside diameter, annealed
Sinónimos:
NI027350
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 327-172-24
L × grosor de la pared
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.15 mm × 5.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)