GF31557696
Lead
foil, 50x50mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Lead, PB000472
About This Item
Análisis
99.95%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 315-576-96
resistividad
20.65 μΩ-cm
tamaño × grosor
50x50 mm × 3.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable