Merck
GF31166142
Tin
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.995%
Sinónimos:
SN006101
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.995%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 311-661-42
resistividad
11 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
densidad
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)