GF30839485
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.35mm, L 100 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinónimos:
IM307040
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 308-394-85
Longitud
100 mm
pared grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable