GF30204537
Tantalum
foil, 10mm disks, thickness 0.075mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000384, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.90%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 302-045-37
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 0.075 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)