GF30045855
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 3.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 500pcs
Sinónimos:
CU086840
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
spheres (grade 200)
calidad
precision sphere
envase
1 ea of 500 pieces
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 300-458-55
Diámetro
3.0 mm
sphericity
5.08 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)