GF29821293
Hafnium
foil, 15mm disks, thickness 0.5mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000230
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 298-212-93
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
diám. × grosor
15 mm × 0.5 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)