GF29810954
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 1.6 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinónimos:
EI313020
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 298-109-54
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.6 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable