Documentos clave
GF29659472
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 4.24mm outside diameter, 0.38mm wall thickness, 3.48mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
FE047470
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 296-594-72
L × grosor de la pared
100 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
4.24 mm × 3.48 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)