GF27814462
Silver
rod, 7.0 mm diameter, length 500 mm, high purity 99.99%
Sinónimos:
AG007935
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.99%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 278-144-62
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
Longitud
500 mm
diámetro
7.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable