GF27760350
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
NI020200
About This Item
descripción
light tight (lt)
formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 277-603-50
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)